Anti-C9 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 53]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17931-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB17931-100
Anti-C9 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 53]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C9 (complement component 9)
Clonality: monoclonal
Clone: 53
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité