Anti-Plasma Cell Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM310]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18096-7EA 525 EUR InStock
ABCAAB18096-7
Anti-Plasma Cell Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM310]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Plasma Cell
Clonality: monoclonal
Clone: SPM310
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité