Anti-Intestinal Alkaline Phosphatase Mouse Monoclonal Antibody [clone: AAP.1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18111-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB18111-50
Anti-Intestinal Alkaline Phosphatase Mouse Monoclonal Antibody [clone: AAP.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Intestinal Alkaline Phosphatase
Clonality: Monoclonal
Clone: AAP.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité