Anti-HA tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: HA.C5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18181-100EA 645 EUR InStock
ABCAAB18181-100
Anti-HA tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: HA.C5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: monoclonal
Clone: HA.C5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité