Anti-ASC-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18193-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB18193-100
Anti-ASC-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ASC-2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité