Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: LT19]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18224-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB18224-50
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: LT19]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD19 (CD19 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: LT19
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité