Anticorps polyclonal de lapin anti-RAD52
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18264-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB18264-100
Anticorps polyclonal de lapin anti-RAD52
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : RAD52 (Homologue RAD52 (S. cerevisiae))
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité