Anti-Fibronectin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: Fn-3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18265-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB18265-50
Anti-Fibronectin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: Fn-3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fibronectin (fibronectin)
Clonality: monoclonal
Clone: Fn-3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité