Anti-BCL11B Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 25B6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18465-100EA 660 EUR InStock
ABCAAB18465-100
Anti-BCL11B Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 25B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL11B (B-cell CLL/lymphoma 11B (zinc finger protein))
Clonality: monoclonal
Clone: 25B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité