Anti-FSBA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F5/5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18575-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB18575-50
Anti-FSBA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F5/5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FSBA
Clonality: monoclonal
Clone: 2F5/5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité