Anti-SIGLEC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HSn 7D2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18619-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB18619-100
Anti-SIGLEC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HSn 7D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIGLEC1 (sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin)
Clonality: monoclonal
Clone: HSn 7D2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité