Anti-HIV2 gp36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B10/G2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18628-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB18628-100
Anti-HIV2 gp36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B10/G2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIV2 gp36
Clonality: monoclonal
Clone: 3B10/G2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité