Anti-HSV1 gD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-I-9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18638-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB18638-100
Anti-HSV1 gD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-I-9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSV1 gD
Clonality: monoclonal
Clone: 1-I-9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité