Anti-HSV2 gB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-G-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18687-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB18687-100
Anti-HSV2 gB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-G-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSV2 gB
Clonality: monoclonal
Clone: 1-G-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité