Anti-TGF beta Receptor III Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB18885-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB18885-50
Anti-TGF beta Receptor III Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TGF beta Receptor III
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité