Anti-Tau 13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B11E8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB19030-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB19030-50
Anti-Tau 13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B11E8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Tau 13
Clonality: monoclonal
Clone: B11E8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité