Anti-PLLP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB19309-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB19309-100
Anti-PLLP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLLP (plasmolipin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité