Anti-HCN2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB19346-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB19346-100
Anti-HCN2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HCN2 (hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité