Anti-BIRC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB19609-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB19609-100
Anti-BIRC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BIRC6 (baculoviral IAP repeat containing 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité