Anti-SCD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD.E10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB19862-100EA 450 EUR InStock
ABCAAB19862-100
Anti-SCD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD.E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCD1
Clonality: monoclonal
Clone: CD.E10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité