Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20133-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB20133-50
Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD8A (CD8a molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 14
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité