Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 28]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20137-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB20137-50
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 28]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FUT4 (fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific))
Clonality: monoclonal
Clone: 28
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité