Anti-CDC6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Cdc6 9H8/5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20150-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB20150-50
Anti-CDC6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Cdc6 9H8/5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDC6 (cell division cycle 6)
Clonality: monoclonal
Clone: Cdc6 9H8/5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité