Anti-RNF5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LHM 2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20156-50EA 480 EUR InStock
ABCAAB20156-50
Anti-RNF5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LHM 2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNF5 (ring finger protein 5, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: monoclonal
Clone: LHM 2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité