Anti-ERBB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SGP1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20162-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB20162-50
Anti-ERBB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SGP1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERBB3 (v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3)
Clonality: monoclonal
Clone: SGP1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité