Anti-HLA DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: TAL 1B5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20181-100EA 475 EUR InStock
ABCAAB20181-100
Anti-HLA DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: TAL 1B5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA DR
Clonality: monoclonal
Clone: TAL 1B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité