Anti-MRP8 + MRP14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5.5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20222-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB20222-100
Anti-MRP8 + MRP14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MRP8 + MRP14
Clonality: monoclonal
Clone: 5.5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité