Anti-SCG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SGII 6B1/3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20245-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB20245-50
Anti-SCG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SGII 6B1/3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCG2 (secretogranin II)
Clonality: monoclonal
Clone: SGII 6B1/3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité