Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VI-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20346-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB20346-100
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VI-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VIM (vimentin)
Clonality: monoclonal
Clone: VI-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Chicken, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité