Anti-HNRNPU Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20666-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB20666-100
Anti-HNRNPU Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HNRNPU (heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité