Anti-BNP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 50E1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB20984-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB20984-100
Anti-BNP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 50E1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BNP (Brain Natriuretic Peptide)
Clonality: monoclonal
Clone: 500
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité