Anti-COL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB21286-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB21286-100
Anti-COL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL1 (collagen, type I)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité