Anti-LPL Mouse Monoclonal Antibody [clone: LPL.A4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB21356-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB21356-100
Anti-LPL Mouse Monoclonal Antibody [clone: LPL.A4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LPL (lipoprotein lipase)
Clonality: monoclonal
Clone: LPL.A4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité