Anti-CD3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB21703-7EA 560 EUR InStock
ABCAAB21703-7
Anti-CD3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: monoclonal
Clone: SP7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité