Anti-ITGB1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: MEM-101A]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB21845-50EA 280 EUR InStock
ABCAAB21845-50
Anti-ITGB1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: MEM-101A]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB1 (integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12))
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-101A
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité