Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 76B357.1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB22048-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB22048-100
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 76B357.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR4 (toll-like receptor 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 76B357.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité