Anti-CD200/OX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRC OX-2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB22353-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB22353-100
Anti-CD200/OX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRC OX-2]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : CD200/ OX2
Clonalité : Monoclonal
Clone: MRC OX-2
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Souris
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité