Anti-CD40 Rat monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 3/23]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB22470-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB22470-50
Anti-CD40 Rat monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 3/23]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD40 (CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 42086
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité