Anti-HIV2 Nef Rat Monoclonal Antibody [clone: 4B5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB22626-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB22626-50
Anti-HIV2 Nef Rat Monoclonal Antibody [clone: 4B5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIV2 Nef
Clonality: monoclonal
Clone: 4B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité