Anti-PSMC4 Mouse monoclonal antibody [clone: TBP7-27]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB22634-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB22634-50
Anti-PSMC4 Mouse monoclonal antibody [clone: TBP7-27]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSMC4 (proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 4)
Clonality: monoclonal
Clone: TBP7-27
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité