Anti-Proteasome 20S alpha + beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB22673-50EA 620 EUR InStock
ABCAAB22673-50
Anti-Proteasome 20S alpha + beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Proteasome 20S alpha + beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité