Anti-CALR Mouse Monoclonal Antibody [clone: FMC 75]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB22683-100EA 490 EUR InStock
ABCAAB22683-100
Anti-CALR Mouse Monoclonal Antibody [clone: FMC 75]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CALR (calreticulin)
Clonality: monoclonal
Clone: FMC 75
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité