Anti-MDM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB22710-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB22710-50
Anti-MDM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MDM2 (MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité