Anti-FCGR2A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: AT10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23336-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB23336-100
Anti-FCGR2A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: AT10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FCGR2A (Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32))
Clonality: monoclonal
Clone: AT10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité