Anti-Exendin 4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 20]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23407-100EA 465 EUR InStock
ABCAAB23407-100
Anti-Exendin 4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 20]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Exendin 4
Clonality: monoclonal
Clone: 20
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité