Anti-Mannan Binding Lectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23457-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB23457-100
Anti-Mannan Binding Lectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mannan Binding Lectin
Clonality: monoclonal
Clone: 3B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité