Anti-Mannan Binding Lectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6B11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23479-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB23479-100
Anti-Mannan Binding Lectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6B11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mannan Binding Lectin
Clonality: monoclonal
Clone: 6B11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité