Anti-Amodiaquine Mouse Monoclonal Antibody [clone: HYB 320-04]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23487-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB23487-100
Anti-Amodiaquine Mouse Monoclonal Antibody [clone: HYB 320-04]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Amodiaquine
Clonality: monoclonal
Clone: HYB 320-04
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité