Anti-CD81 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: Eat 2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23553-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB23553-50
Anti-CD81 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: Eat 2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD81 (CD81 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: Eat 2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité