Anti-AGE Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23722-200EA 605 EUR InStock
ABCAAB23722-200
Anti-AGE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AGE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité